4-Amino-5-thioxo-1,2,4-triazolidine-3-one-hydrazone ≥95.0% (par analyse titrimétrique) pour détermination des aldéhydes
Fournisseur: TCI
Attention
A0956-25G A0956-5G
TCIAA0956-25GEA 183 EUR InStock
TCIAA0956-25G TCIAA0956-5G
4-Amino-5-thioxo-1,2,4-triazolidine-3-one-hydrazone ≥95.0% (par analyse titrimétrique) pour détermination des aldéhydes
4-Amino-5-thioxo-1,2,4-triazolidine-3-one-hydrazone
Formule: C₂H₆N₆S
Point de fusion: 240°C
Numéro MDL: MFCD00003098
Numéro CAS: 1750-12-5
EINECS: 217-135-8
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b6897412c8b9ba5940e87d99168c92c3e15453a&vid=b04fd48db1cf89911f99100ff5dd296032081fc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité