Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0881-25ML P0881-500ML P0881-100ML
TCIAP0881-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAP0881-25ML TCIAP0881-500ML TCIAP0881-100ML
Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine ≥99.0% (par GC)
Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine
Formule: C₉H₂₃N₃
Point d'ébullition: 86°C
Point de fusion: -20°C
Point d'éclair: 72°C
Numéro MDL: MFCD00014876
Numéro CAS: 3030-47-5
EINECS: 221-201-1
ONU: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=032d66f35f2a1de03064e377294515ddeb952a24&vid=032d66f35f2a1de03064e377294515ddeb952a24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité