N,N,N',N'-Tétraméthylnaphtalène-1,8-diamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour déhydrohalogénation
Fournisseur: TCI
Attention
B1018-1G B1018-25G B1018-5G
TCIAB1018-1GEA 22 EUR InStock
TCIAB1018-1G TCIAB1018-25G TCIAB1018-5G
N,N,N',N'-Tétraméthylnaphtalène-1,8-diamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour déhydrohalogénation
N,N,N',N'-Tétraméthylnaphtalène-1,8-diamine
Formule: C₁₄H₁₈N₂
Point d'ébullition: 145°C
Numéro MDL: MFCD00003920
Numéro CAS: 20734-58-1
EINECS: 244-001-6
ADR: 8,III
Merck Index: 14,03388
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5a9eb357d98d8145692826dca19c860b04cc271&vid=defb8e50bb3f1ff0c2f247815e35b0d47798ef1d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité