Bétaïne, anhydre ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B0455-25G B0455-500G B0455-100G
TCIAB0455-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0455-25G TCIAB0455-500G TCIAB0455-100G
Bétaïne, anhydre ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Bétaïne
Formule: C₅H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012123
Numéro CAS: 107-43-7
EINECS: 203-490-6
Merck Index: 14,01179
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b92ecc4897b3fad4ff15e73c2e3dcc3dacd4bdf&vid=14a492a26597a0ed98ecd870e861577691f27e40&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité