Dodécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: sulphobetaine-12, 3-(Dodecyldimethylammonio)propane-1-sulphonate, N-Dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate
D2332-25G D2332-250G
TCIAD2332-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAD2332-25G TCIAD2332-250G
Dodécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium ≥98.0% (sur base azote total)
Dodécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Formule: C₁₇H₃₇NO₃S
MW: 335,55 g/mol
Point de fusion: 244°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036909
Numéro CAS: 14933-08-5
EINECS: 239-002-3
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e4937d442ba641aa643ea2519db14fa41e25fd6&vid=2e4937d442ba641aa643ea2519db14fa41e25fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité