Dodécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
D3860-25G D3860-5G
TCIAD3860-25GEA 96.8 EUR InStock
TCIAD3860-25G TCIAD3860-5G
Dodécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour recherche biochimique
Dodécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Formule: C₁₇H₃₇NO₃S
Point de fusion: 244°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036909
Numéro CAS: 14933-08-5
EINECS: 239-002-3
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1a415c2bb523885afb2ada57d89e8389718c7af&vid=271893afe4c3dd0a828b111d88f6210a5de0062e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Suitability for protein-analysis to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité