Tétradécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium ≥98.0% (sur base azote total) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
T2653-25G T2653-5G
TCIAT2653-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAT2653-25G TCIAT2653-5G
Tétradécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium ≥98.0% (sur base azote total) pour recherche biochimique
Tétradécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Formule: C₁₉H₄₁NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036910
Numéro CAS: 14933-09-6
EINECS: 239-003-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d71ca512f855e1dbdab256cccf2f4f297a7ed7d0&vid=36d081c3ef872261d939feda41f9c3bd1065063c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Suitability for protein-analysis to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité