(+)-Dimethyl-D-malate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: D-(+)-Malic acid dimethyl ester, Dimethyl D-(+)-Malate, D-(+)-Apple acid dimethyl ester, (R)-Dimethyl 2-hydroxysuccinate
M1347-25G M1347-5G
TCIAM1347-25GEA 334 EUR InStock
TCIAM1347-25G TCIAM1347-5G
(+)-Dimethyl-D-malate ≥98.0% (par GC)
(+)-Dimethyl-D-malate
Formule: C₆H₁₀O₅
MW: 162,1406 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066216
Numéro CAS: 70681-41-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf7c34028c7bd74a1ffa8424cad28c7894089e05&vid=bf7c34028c7bd74a1ffa8424cad28c7894089e05&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +8.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité