Octaéthylène glycol monododécyl éther (C12E8) ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexatriacontan-1-ol, Octaethylene glycol monododecyl ether, Octaethylene glycol monolauryl ether
O0139-5G O0139-1G
TCIAO0139-5GEA 626 EUR InStock
TCIAO0139-5G TCIAO0139-1G
Octaéthylène glycol monododécyl éther (C12E8) ≥97.0% (par GC)
Octaéthylene glycol monododecylether (C12E8)
Formule: C₂₈H₅₈O₉
MW: 538,754 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043234
Numéro CAS: 3055-98-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=034df82bc195b9d1173c61226ed8da2f611f424b&vid=7e40f8230e2cd1f217154740340e6fe322481699&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité