Chlorure de chlorométhanesulfonyle ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C0924-25G C0924-5G
TCIAC0924-25GEA 206 EUR InStock
TCIAC0924-25G TCIAC0924-5G
Chlorure de chlorométhanesulfonyle ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de chlorométhanesulfonyle
Formule: CH₂Cl₂O₂S
MW: 149,0 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Numéro MDL: MFCD00014727
Numéro CAS: 3518-65-8
EINECS: 222-526-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a406adef05b50bed68ad7998b8728aea02237028&vid=a406adef05b50bed68ad7998b8728aea02237028&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité