3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Di-tert-butylsalicylaldehyde
D2646-25G D2646-5G
TCIAD2646-25GEA 91.3 EUR InStock
TCIAD2646-25G TCIAD2646-5G
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191998
Numéro CAS: 37942-07-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=074ad8ddef15396b23dc348b6ea269e2b2224001&vid=074ad8ddef15396b23dc348b6ea269e2b2224001&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité