N-Acétylglycinate d'éthyle ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Acetylglycine ethyl ester, Ethyl 2-(acetylamino)acetate, Ac-Gly-OEt, Ethyl acetamidoacetate, Ethyl N-acetylglycinate
A0094-1G A0094-25G
TCIAA0094-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0094-1G TCIAA0094-25G
N-Acétylglycinate d'éthyle ≥98.0% (sur base azote total)
Ethyl N-acetylglycinate (Ac-Gly-OEt)
Formule: C₆H₁₁NO₃
MW: 145,1 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Numéro MDL: MFCD00009173
Numéro CAS: 1906-82-7
EINECS: 217-608-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78f459b4a0f8ef3a266892347b713cf83d4c0f35&vid=78f459b4a0f8ef3a266892347b713cf83d4c0f35&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité