2,5-Dihydro-2,5-diméthoxyfuranne mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD1759-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1759-25G
2,5-Dihydro-2,5-diméthoxyfuranne mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
2,5-Dihydro-2,5-diméthoxyfuranne
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point d'éclair: 47°C
Numéro MDL: MFCD00003220
Numéro CAS: 332-77-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/39/28978539.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité