Éthoxyquine ≥90.0% (par GC) antioxydant pour caoutchouc
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, 6-Ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline, 1,2-Dihydro-6-ethoxy-2,2,4-trimethylquinoline, Ethoxyquin
E0237-25G E0237-500G
TCIAE0237-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0237-25G TCIAE0237-500G
Éthoxyquine ≥90.0% (par GC) antioxydant pour caoutchouc
Éthoxyquine
Formule: C₁₄H₁₉NO
Point d'ébullition: 161°C
Point d'éclair: 137°C
Numéro MDL: MFCD00023883
Numéro CAS: 91-53-2
EINECS: 202-075-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03753
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32554e36573c41eee11d0f7519387244212ffc2c&vid=40ff4432325e2676b7284f041686e08721eada08&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité