6-Chloro-1,3-dimethyluracil ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Chloro-1,3-dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1,3-Dimethyl-6-chlorouracil
D1619-25G D1619-5G
TCIAD1619-25GEA 105 EUR InStock
TCIAD1619-25G TCIAD1619-5G
6-Chloro-1,3-dimethyluracil ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Chloro-1,3-dimethyluracil
Formule: C₆H₇ClN₂O₂
MW: 174,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038066
Numéro CAS: 6972-27-6
EINECS: 230-205-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b75ba6ab9a44faddc17de4ac2f41344d87fc844&vid=4b75ba6ab9a44faddc17de4ac2f41344d87fc844&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité