Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Heptadécanenitrile ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAH0568-25GEA 77 EUR InStock
TCIAH0568-25G
Heptadécanenitrile ≥95.0% (par GC)
Heptadécanenitrile


Formule: C₁₇H₃₃N
Point d'ébullition: 208°C
Numéro MDL: MFCD00042635
Numéro CAS: 5399-02-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/85/28970585.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Solubility in Methanol almost transparency
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 33.0 to 36.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité