Pentadécanenitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Myristyl cyanide, Tetradecyl cyanide, Pentadecanonitrile
P0871-25G P0871-5G
TCIAP0871-25GEA 277 EUR InStock
TCIAP0871-25G TCIAP0871-5G
Pentadécanenitrile ≥98.0% (par GC)
Pentadécanenitrile
Formule: C₁₅H₂₉N
MW: 223,397 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019849
Numéro CAS: 18300-91-9
EINECS: 242-184-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=911363b0e51a0a5943174cd0b1f917e51571504f&vid=911363b0e51a0a5943174cd0b1f917e51571504f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité