2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (Buta-1,3-dien-2-yloxy)trimethylsilane
T1469-25ML T1469-5ML
TCIAT1469-25MLEA 227 EUR InStock
TCIAT1469-25ML TCIAT1469-5ML
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene ≥95.0% (par GC)
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
Formule: C₇H₁₄OSi
MW: 142,27 g/mol
Point d'ébullition: 55°C
Point d'éclair: 12°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009852
Numéro CAS: 38053-91-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2564e0e73407cff2e8a6cc5bd6cfd9caacd5ce60&vid=2564e0e73407cff2e8a6cc5bd6cfd9caacd5ce60&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité