(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAN0701-25GEA 101 EUR InStock
TCIAN0701-25G
(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Formule: C₂₅H₂₁BrNO₂P
MW: 478,33 g/mol
Point de fusion: 275°C
Numéro MDL: MFCD00032108
Numéro CAS: 2767-70-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/35/28989935.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité