(4-Ethoxybenzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAE0421-5GEA 20.9 EUR InStock
TCIAE0421-5G
(4-Ethoxybenzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(4-Ethoxybenzyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₇H₂₆BrOP
MW: 477,370 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011834
Numéro CAS: 82105-88-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/39/28967939.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité