L(-)-Methioninol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2-Amino-4-(methylthio)butan-1-ol, L-Methioninol
M0929-1G M0929-100MG
TCIAM0929-1GEA 143 EUR InStock
TCIAM0929-1G TCIAM0929-100MG
L(-)-Methioninol ≥98.0% (par GC)
L(-)-Methioninol
Formule: C₅H₁₃NOS
MW: 135,2 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004735
Numéro CAS: 2899-37-8
EINECS: 220-788-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9cc9a2dd1b20ba0ca58dd2de0e2d0f4cffb93b7&vid=d9cc9a2dd1b20ba0ca58dd2de0e2d0f4cffb93b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 32.0 to 36.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -15.0 deg (C=1.4, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité