4,4'-Dimethoxytrityl chloride ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration) agent protecteur d'hydroxyle
Fournisseur: TCI
Attention
D1612-25G D1612-5G
TCIAD1612-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAD1612-25G TCIAD1612-5G
4,4'-Dimethoxytrityl chloride ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration) agent protecteur d'hydroxyle
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Formule: C₂₁H₁₉ClO₂
Numéro MDL: MFCD00008409
Numéro CAS: 40615-36-9
EINECS: 255-002-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cdadcea0ae0eb17deb1f3c4972ff06a82b49d88&vid=ae6b8c39712beb037b8b2ba7c34e0aff70bfd5bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité