(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Bromo-2-(hydroxymethyl)pyridine, 5-Bromo-2-hydroxymethylpyridine
B3492-1G B3492-5G
TCIAB3492-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAB3492-1G TCIAB3492-5G
(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,0200 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD04035597
Numéro CAS: 88139-91-7
EINECS: 476-710-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea24bb0b276cc502aabc79ef687214690cc9b352&vid=ea24bb0b276cc502aabc79ef687214690cc9b352&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité