Dimethadione ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dimethadione, 5,5-Dimethyloxazolidine-2,4-dione
D0003-25G D0003-5G
TCIAD0003-25GEA 165 EUR InStock
TCIAD0003-25G TCIAD0003-5G
Dimethadione ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Dimethadione
Formule: C₅H₇NO₃
MW: 129,12 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Numéro MDL: MFCD00005379
Numéro CAS: 695-53-4
EINECS: 211-781-4
Merck Index: 14,03213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9d8ca9c4bb21ba49f291b4fb8db2a3eeb4ed7cd&vid=f9d8ca9c4bb21ba49f291b4fb8db2a3eeb4ed7cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité