3-(2-Benzimidazolyl)-7-(diethylamino)coumarin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Coumarin 7, 3-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)-7-(diethylamino)-2H-chromen-2-one
B2111-1G B2111-100MG
TCIAB2111-1GEA 173 EUR InStock
TCIAB2111-1G TCIAB2111-100MG
3-(2-Benzimidazolyl)-7-(diethylamino)coumarin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-(2-Benzimidazolyl)-7-(diethylamino)coumarin
Formule: C₂₀H₁₉N₃O₂
MW: 333,3838 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051348
Numéro CAS: 27425-55-4
EINECS: 248-451-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=821282a13ab4db50a2a019491eb5249ff00e8148&vid=821282a13ab4db50a2a019491eb5249ff00e8148&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 240.0 to 244.0 deg-C
Molar extinction coefficient min. 48000 (THF, 429 to 433nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité