L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione 98,0 HPLC, T Chemiluminescence Reagent
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: NSC 5064, Luminol, 5-Amino-2,3-Dihydro-1,4-Phthalazinedione, 5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
A5301-1G A5301-25G
TCIAA5301-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA5301-1G TCIAA5301-25G
5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione 98,0 HPLC, T Chemiluminescence Reagent
5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione
Formule: C₈H₇N₃O₂
MW: 177.16 g/mol
Point de fusion: 320°C
Numéro MDL: MFCD00006890
Numéro CAS: 521-31-3
EINECS: 208-309-4
Merck Index: 14,05600
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=febe78dd156ede1988f486774994196fcf081c0d&vid=8faeff09cdafbd0be4f36cf2ccb19b2695ce80fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Na2CO3 (100g/L) almost transparency
Drying loss max. 0.5 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité