α-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle ≥98.0% (par HPLC) substrat pour alpha-D-Glucosidase
Fournisseur: TCI
N0493-1G N0493-5G
TCIAN0493-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAN0493-1G TCIAN0493-5G
α-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle ≥98.0% (par HPLC) substrat pour alpha-D-Glucosidase
α-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064088
Numéro CAS: 3767-28-0
EINECS: 223-189-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8be7f5e0f593bbe29631a02e2f31a27332c79d43&vid=8978ca3214687a5bfba21873f34c38bdcaf1e4ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +215 to +222 deg (C=0.5, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité