3,5-Dibromo-2-pyridone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD2918-5GEA 86.9 EUR InStock
TCIAD2918-5G
3,5-Dibromo-2-pyridone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,5-Dibromo-2-pyridone
Formule: C₅H₃Br₂NO
MW: 252,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023472
Numéro CAS: 13472-81-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/66/28980066.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 212.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité