Acide salicylohydroxamique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,2-Dihydroxybenzamide, Salicylhydroxamic acid
S0008-25G S0008-5G
TCIAS0008-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAS0008-25G TCIAS0008-5G
Acide salicylohydroxamique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide salicylohydroxamique
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002110
Numéro CAS: 89-73-6
EINECS: 201-934-3
Merck Index: 14,08331
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b79d742b9dfe2cc59f0be470457247a528caa14f&vid=b79d742b9dfe2cc59f0be470457247a528caa14f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité