4'-Bromobenzo-18-crown-6 (4'-bromobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 18-Bromo-2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-decahydrobenzo[b][1,4,7,10,13,16]hexaoxacyclooctadecine, 4'-Bromobenzo-18-crown 6-Ether, 2,3-(4-Bromobenzo)-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadec-2-ene
B2181-1G B2181-5G
TCIAB2181-1GEA 148 EUR InStock
TCIAB2181-1G TCIAB2181-5G
4'-Bromobenzo-18-crown-6 (4'-bromobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥95.0% (par GC)
4'-Bromobenzo-18-crown-6 (4'-bromobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)
Formule: C₁₆H₂₃BrO₆
MW: 391,0000 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143200
Numéro CAS: 75460-28-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99bb3c4f95002418f1d171b2eee9d7e87ee50798&vid=99bb3c4f95002418f1d171b2eee9d7e87ee50798&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité