Acétate de 4-tert-butylcyclohexyle mélange cis- et trans ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0723-25ML A0723-500ML
TCIAA0723-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAA0723-25ML TCIAA0723-500ML
Acétate de 4-tert-butylcyclohexyle mélange cis- et trans ≥96.0% (par GC)
Acétate de 4-tert-butylcyclohexyle
Formule: C₁₂H₂₂O₂
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00019354
Numéro CAS: 32210-23-4
EINECS: 250-954-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f8b7a66168706b3747492f2dc86dccbf860c117&vid=742d5b92ad17a88f7bca39730d65a6adc37b39fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0% (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité