α,o-Toluenedicarbonitrile tech. 90%, grade technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L12419.14EA 61.7 EUR InStock
L12419.14 L12419.06
α,o-Toluenedicarbonitrile tech. 90%, grade technique
α,o-Toluenedicarbonitrile
Formule: C₉H₆N₂
MW: 142,16 g/mol
Point de fusion: 73…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001895
Numéro CAS: 3759-28-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité