4-Pipéridinecarboxylate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl piperidine-4-carboxylate, Ethyl isonipecotate, Ethyl 4-Piperidinecarboxylate
I0294-25ML I0294-500ML I0294-100ML
TCIAI0294-25MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAI0294-25ML TCIAI0294-500ML TCIAI0294-100ML
4-Pipéridinecarboxylate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
4-Pipéridinecarboxylate d'éthyle
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Point d'éclair: 80°C
Numéro MDL: MFCD00006003
Numéro CAS: 1126-09-6
EINECS: 214-416-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=909d577793214417669290e45eabf84695437b8f&vid=909d577793214417669290e45eabf84695437b8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité