2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Synonyms: 4-Aminotetrafluorobenzotrifluoride
008618-5G 008618-1G
FLUO008618-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008618-5G FLUO008618-1G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₂F₇N
MW: 233,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00091518
Numéro CAS: 651-83-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité