2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Aminotetrafluorobenzotrifluoride
T1529-5G T1529-1G
TCIAT1529-5GEA 130 EUR InStock
TCIAT1529-5G TCIAT1529-1G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0% (par GC)
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₂F₇N
MW: 233,09 g/mol
Point d'ébullition: 186°C
Point d'éclair: 87°C
Numéro MDL: MFCD00091518
Numéro CAS: 651-83-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10cb0334d26460891434ef12f7ab255858935c4a&vid=10cb0334d26460891434ef12f7ab255858935c4a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité