Nickel (II) hydroxyde pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
275020010 275022500
ACRO275020010EA 184 EUR InStock
ACRO275020010 ACRO275022500
Nickel (II) hydroxyde pour analyses
Nickel (II) hydroxyde
Formule: H₂NiO₂
MW: 92.71 g/mol
Point de fusion: 230 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011140
Numéro CAS: 12054-48-7
EINECS: 235-008-5
ONU: 3077
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green Crystalline powder
Titration Complexometric 61.0 to 65.0 % (Ni)
Cobalt (Co) ≤8000 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Manganese (Mn) ≤50 ppm
Sulfur (S) ≤50 ppm
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité