Nickel (II) hydroxyde (61% Ni)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
12517.30 12517.A1
12517.30EA 84.6 EUR InStock
12517.30 12517.A1
Nickel (II) hydroxyde (61% Ni)
Nickel (II) hydroxyde
CAS No.: 12054-48-7 Molecular Formula: H2NiO2 Formula Weight: 92.70 Physical Form: Powder Density: 4.1 Appearance: Green Odour: Odourless Melting Point: 230° dec. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011140
Formule: H₂NiO₂
MW: 92.71 g/mol
Point de fusion: 230 °C (déc.)
Densité: 4.1
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011140
Numéro CAS: 12054-48-7
EINECS: 235-008-5
ADR: 9 III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité