Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride

Synonyms: 5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzene

038532-1G 038532-5G
FLUO038532-1GEA 0 EUR InStock
FLUO038532-1G FLUO038532-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride
4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride


Formule: C₇H₂BrF₅
MW: 260,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631616
Numéro CAS: 156243-64-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité