2-(4-Chlorophenyl)thioacetamide
021352-1G 021352-5G 021352-25G
FLUO021352-1GEA 0 EUR InStock
FLUO021352-1G FLUO021352-5G FLUO021352-25G
2-(4-Chlorophenyl)thioacetamide
2-(4-Chlorophenyl)thioacetamide
Formule: C₈H₈ClNS
MW: 185,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD00278249
Numéro CAS: 17518-48-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité