3-Oxo-3-phénylpropionanilide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
B0904-25G B0904-5G
TCIAB0904-25GEA 112 EUR InStock
TCIAB0904-25G TCIAB0904-5G
3-Oxo-3-phénylpropionanilide ≥98.0% (sur base azote total)
3-Oxo-3-phénylpropionanilide
Formule: C₁₅H₁₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00003084
Numéro CAS: 959-66-0
EINECS: 213-503-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fdcc458326131b8fcc0ca5e47a63e247ddff9134&vid=fdcc458326131b8fcc0ca5e47a63e247ddff9134&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 108.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité