2,4-Diméthyl-3-éthylpyrrole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0555-1G E0555-5G
TCIAE0555-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAE0555-1G TCIAE0555-5G
2,4-Diméthyl-3-éthylpyrrole ≥97.0% (par GC)
2,4-Diméthyl-3-éthylpyrrole
Formule: C₈H₁₃N
MW: 123,2 g/mol
Point d'éclair: 71°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005222
Numéro CAS: 517-22-6
EINECS: 208-234-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfb31d7cd41009734724ac4ccd717e35ac38c537&vid=cfb31d7cd41009734724ac4ccd717e35ac38c537&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité