N-(Cyanoacétyl)morpholine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Morpholino-3-oxopropanenitrile, 3-(Morpholin-4-yl)-3-oxopropanenitrile
A11969.03 A11969.06
A11969.03EA 30.5 EUR InStock
A11969.03 A11969.06
N-(Cyanoacétyl)morpholine ≥98%
N-(Cyanoacétyl)morpholine
Purity: 98% CAS No.: 15029-32-0 Molecular Formula: C7H10N2O2 Formula Weight: 154.17 Odour: Odourless Melting Point: 85-88° Beilstein Reference: 135525 MDL No.: MFCD00023353
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,17 g/mol
Point de fusion: 85…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023353
Numéro CAS: 15029-32-0
EINECS: 239-112-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité