N-Acétylmorpholine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Morpholinoethanone, 4-Acetylmorpholine, N-Acetylmorpholine
B24120.14 B24120.22
B24120.14EA 35.3 EUR InStock
B24120.14 B24120.22
N-Acétylmorpholine ≥98%
N-Acetylmorpholine
Purity: 98% CAS No.: 1696-20-4 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4845 Melting Point: 9-10° Boiling Point: 245-246° Beilstein Reference: 111971 MDL No.: MFCD00006171
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Point d'ébullition: 245…246 °C
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1.116
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006171
Numéro CAS: 1696-20-4
EINECS: 216-913-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité