Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Acétylmorpholine ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

A0102-25G A0102-500G
TCIAA0102-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAA0102-25G TCIAA0102-500G
N-Acétylmorpholine ≥99.0% (par GC)
N-Acetylmorpholine


Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Point d'ébullition: 208°C
Point d'éclair: 113°C
Numéro MDL: MFCD00006171
Numéro CAS: 1696-20-4
EINECS: 216-913-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fec4ea430329ea84d047791830a53ee239d03a7f&vid=fec4ea430329ea84d047791830a53ee239d03a7f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité