2-(Trimethylsilyloxy)-1,3-cyclohexadiene ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT2630-5GEA 207 EUR InStock
TCIAT2630-5G
2-(Trimethylsilyloxy)-1,3-cyclohexadiene ≥94.0% (par GC)
2-(Trimethylsilyloxy)-1,3-cyclohexadiene
Formule: C₉H₁₆OSi
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: 47°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00274202
Numéro CAS: 54781-19-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/41/28996341.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité