Acide 2-phénylisobutyrique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methyl-2-phenylpropanoic acid, α,α-Dimethylphenylacetic acid
P1409-25G P1409-250G
TCIAP1409-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAP1409-25G TCIAP1409-250G
Acide 2-phénylisobutyrique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-phénylisobutyrique
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014332
Numéro CAS: 826-55-1
EINECS: 212-556-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26de338dd5a08ff11061fd841248b6e8ae7644b7&vid=26de338dd5a08ff11061fd841248b6e8ae7644b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité