6-Bromo-3-formylchromone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB2183-25GEA 226 EUR InStock
TCIAB2183-25G TCIAB2183-5G
6-Bromo-3-formylchromone ≥97.0% (par GC)
6-Bromo-3-formylchromone
Formule: C₁₀H₅BrO₃
MW: 253,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191849
Numéro CAS: 52817-12-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/52/28933952.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 190.0 to 193.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité