6-Bromo-3-cyanochromone
Synonyms: 6-Bromo-3-cyanochromone, 6-Bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile, 6-Bromochromone-3-carbonitrile, 6-Bromo-4-oxo-4H-chromene-3-carbonitrile
012018-5G 012018-1G
FLUO012018-5GEA 0 EUR InStock
FLUO012018-5G FLUO012018-1G
6-Bromo-3-cyanochromone
6-Bromo-3-cyanochromone
Formule: C₁₀H₄BrNO₂
MW: 250,483 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191842
Numéro CAS: 52817-13-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité