3-Bromochromone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-4H-chromen-4-one
A14591.03 A14591.06
A14591.03EA 49.5 EUR InStock
A14591.03 A14591.06
3-Bromochromone ≥97%
3-Bromochromone
Purity: 97% CAS No.: 49619-82-1 Molecular Formula: C9H5BrO2 Formula Weight: 225.05 Melting Point: 94-98° Beilstein Reference: 125684
Formule: C₉H₅BrO₂
MW: 225,05 g/mol
Point de fusion: 94…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017337
Numéro CAS: 49619-82-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité