6-Bromochromone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3335-25G B3335-5G
TCIAB3335-25GEA 242 EUR InStock
TCIAB3335-25G TCIAB3335-5G
6-Bromochromone ≥98.0% (par GC)
6-Bromochromone
Formule: C₉H₅BrO₂
MW: 225,0388 g/mol
Numéro MDL: MFCD00239369
Numéro CAS: 51483-92-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f74fad0117c89f81ae7b83dd86a4bf04796936d&vid=8f74fad0117c89f81ae7b83dd86a4bf04796936d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité